Läs mer
Pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 1.5-4.8mm (0.06-0.19in)
Produktkod. 11319258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319258 25 g 25g
11309258 1 g 1g
11399248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042633.14
Request Bulk or Custom Format
För spannmålsfästen, XRD och Microprobe Standards, Identifiering av okända mineraler
För spannmålsfästen, XRD och mikrosondstandarder, identifiering av okända mineraler. Pyrit används vid framställning av järn(II)sulfat, svaveldioxid och järn(II)sulfid. Den finner användning som halvledarmaterial, som katodmaterial i strömbrytarband och icke-uppladdningsbara litiumbatterier. Det används för att göra markasitsmycken. Dessutom används den i solcellspaneler. Det är användbart för spannmålsfästen, XRD och mikrosondstandarder och identifiering av okända mineraler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Naturligt förekommande mineral; Hårdhet: 6-6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-36-0
Molekylformel FeS2
Molekylvikt (g/mol) 119.965
MDL-nummer MFCD00064690
InChI-nyckel NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
PubChem CID 14788
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)järn
LEDER S=[Fe]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrite
Fysisk form Grains or Chunks
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 119.98
Brytningsindex 3.08
Utseende Grains/chunks
Densitet 5.02 g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.