Läs mer
Pyrithiamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrithiamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vikt | 418.0004 |
| Procent renhet | >95% |