Läs mer
Pyrithione, MedChemExpress
Produktkod. 16458806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458806 100 mg
1 options
Produktkod. 16458806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1747
MedChemExpress Pyrithione, a Transition metal complexe, is a zinc ionophore that causes increased zinc levels within mammalian cells. Pyrithione has potent bactericidal and anti-fungal activity.
Pyrithione, a Transition metal complexe, is a zinc ionophore that causes increased zinc levels within mammalian cells. Pyrithione has potent bactericidal and anti-fungal activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrithione
Fysisk form Solid
CAS 1121-30-8
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H5NOS
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (983.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER S=C1C=CC=CN1O
Molekylvikt (g/mol) 127.16
Formel vikt 127.16
Procent renhet 96.99%