Läs mer
Pyrithioxin dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16438506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16438506 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16438506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0910A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Pyrithioxin dihydrochloride is a neurodynamic compound, combined with a short period of hyperventilation (HV) was applied in cerebral infarct patients with Hemiplegia.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrithioxin dihydrochloride
CAS 10049-83-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H22Cl2N2O4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyritinol dihydrochloride Pyridoxine disulfide dihydrochloride Vitamin B6 disulfide dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 41 mg/mL (92.89 mM)
LEDER OCC1=C(CSSCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2)C=NC(C)=C1O.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 441.39
Formel vikt 441.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation