Läs mer
Pyrocatechol Dimethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15899640
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899640 1 L 1 L
15889640 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15899640 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8085291000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-16-7
Specifikationer
Smältpunkt 22°C to 23°C
Densitet 1.085 g/cm3 at 20°C
Molekylformel (CH3O)2C6H4
MDL-nummer MFCD00008357
Kvantitet 1 L
Synonym Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
Molekylvikt (g/mol) 138.16