missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrocatechol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 103°C to 105°C |
| Densitet | 1.37 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | C6H4-1,2-(OH)2 |
| MDL-nummer | MFCD00002188 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Pyrocatechol, 1,2-Dihydroxybenzene, Catechol, Pyrocatechol |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.11 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?