Läs mer
Pyrokatekol violett indikator, för metalltitrering, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrocatechol Violet |
| Smältpunkt | 185°C |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 353938 |
| Formel vikt | 386.38g/mol |
| Förpackning | Glasflaska |
| Lämplighet | For metal titration |
| Visuell övergångsintervall | 6.5 to 8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Fysisk form | Pulver |