Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pyrocatechol Violet, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10366880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10366880 5 g 5g
11944671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366880 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 146540050
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-41-3
Molekylformel C19H14O7S
Molekylvikt (g/mol) 386.37
MDL-nummer MFCD00005868
InChI-nyckel RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyrocatecholsulfonephthalein
PubChem CID 66993
IUPAC-namn 4-[3-(3,4-dihydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]bensen-1,2-diol
LEDER OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrocatechol Violet
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 441 to 449nm (in methanol)
Formel vikt 386.36
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 375 (at lambda max, methanol) min.
Lämplighet for complexometric det. of metal oxides: passes
Färg Brun eller grön
Kvantitet 5 g
Fysisk form Metalliskt eller kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.