Läs mer
Corning™ Pyroceram™ Kokplatta Omrörare, °550 C, Glaskeramik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10506464 Handla allt Corning Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp unitSize
10506464 EU Varje
1 options
Produktkod. 10506464 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6796620D
Omrörningsområde: 60 till 1150 rpm, Form: Fyrkantig, Storlek: 10 x 10 tum, Pluggtyp: EU/UK-stil
Corning digitala kokplattor, omrörare och kokplattor är tillverkade med samma hållbarhet och kvalitet Corning har lagt in Pyroceram™ toppprodukter sedan 1964. Alla modeller inkluderar en Pyroceram topp och två års garanti.
  • Omrörning med dubbla displayer Plattan visar både temperatur och omrörningshastighet på separata digitala displayer för att säkerställa noggrannhet. Noggrannhet inom± °2 C och omrörningshastigheter vid± 5 % av den hastighetsinställning du väljer
  • Digitala displayer indikerar när inställd temperatur och omrörningshastighet uppnås
  • Säkerhetsindikatorer– strömbrytare och hot top-indikatorer varnar om enheten är ansluten eller är för varm att röra vid
  • Vinklad frontpanel och stora knoppar minimerar skador från spill
  • PC-400D/410D/420D toppplatta storlek: 5 x 7 tum. (12,7 x 17,8 cm)
  • PC-600D/610D/620D toppplatta storlek: 10 x 10 tum. (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Glaskeramisk
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner Ljusstark LED hot top-ikon tänds när toppplattan är över °60 C, även när värmekontrollen är avstängd, avleder tvådelad gjutningsdesign spill bort från elektroniken och inkluderar ett inbyggt fäste för en valfri 18 tums stödstång
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Controllertyp Digital
Modell PC-620D
Längd (engelska) 4,6 tum.
Storlek 10 x 10 tum.
Höjd (metrisk) 39.1 cm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 550 °C
Temperatur (engelska) 41 °F till 1022 °F
Omgivningstemperatur 5 °C till 550 °C
Höjd (engelska) 15,4 tum.
Frekvens 50 Hz
Bredd (metrisk) 19.7 cm
Amperage 4,9 A
Längd (metrisk) 11.75 cm
Bredd (engelska) 7,7 tum
Wattal 1113 W
Vikt (engelska) 11.46 lb.
Vikt (metrisk) 5.2 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp EU
Antal positioner 1
Omrörningsområde 60 till 1150 rpm