Läs mer
Pyrogallol, 98+%
Beskrivning
Pyrogallol används i hårfärgning och suturmaterial som dör. Det används som framkallningsmedel i svartvita framkallare, som metallkomplexbildare och är involverat i syreabsorption vid gasanalys. Det uppvisar antiseptiska egenskaper. Dess alkaliska lösning används för att absorbera syre från luft, därigenom spelar den en viktig roll för att beräkna mängden syre i luft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyrogallol används i hårfärgning och suturmaterial för färgning. Det används som framkallningsmedel i svartvita framkallare, som metallkomplexbildare och är involverat i syreabsorption vid gasanalys. Det uppvisar antiseptiska egenskaper. Dess alkaliska lösning används för att absorbera syre från luft, därigenom spelar den en viktig roll för att beräkna mängden syre i luft.
Löslighet
Löslig i etanol, vatten och eter. Något lösligt i kloroform.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkalier, metalloxider, ammoniak, jod, kalkvatten, kaliumpermanganat och starka baser.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Pyrogallol |
| Smältpunkt | 131 °C till 135 °C |
| Densitet | 1.45 |
| Kokpunkt | 309 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 907431 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,8000 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.