Läs mer
Pyrogallol, ACS, 99%
Produktkod. 11369658
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369658 10 g 10g
11359658 50 g 50g
11379658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044152.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126,11 g/mol
Pyrogallol används i hårfärgning och suturmaterial som dör. Det används som framkallningsmedel i svartvita framkallare, som metallkomplexbildare och är involverat i syreabsorption vid gasanalys. Det uppvisar antiseptiska egenskaper. Dess alkaliska lösning används för att absorbera syre från luft, därigenom spelar den en viktig roll för att beräkna mängden syre i luft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-66-1
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
MDL-nummer MFCD00002192
InChI-nyckel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC-namn bensen-1,2,3-triol
LEDER OC1=CC=CC(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrogallol
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Färg Vitt
Densitet 1.45 g/mL
Kokpunkt 309 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 907431
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,8000
Löslighetsinformation Löslig i etanol, vatten och eter. Lätt löslig i kloroform.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 99%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.