Läs mer
Pyrogallol, MedChemExpress
Produktkod. 16402579
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16402579 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16402579 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1579
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrogallol
Fysisk form Solid
CAS 87-66-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=CC(O)=C1O
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97.0%