Läs mer
Pyrogallol, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10254680 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10254680 100 g Glass Jar 100g
1 options
Produktkod. 10254680 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/8080/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 87-66-1
Smältpunkt 131°C
Färg White
pH 5.8
Kokpunkt 309°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C6H6O3
MDL-nummer MFCD00002192
Kvantitet 100 g
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI-nyckel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC-namn benzene-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formel vikt 126.11g/mol
Ångtryck 13.3 hPa 168
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyrogallol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.