Läs mer
Pyrogallol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891771
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891771 1 kg 1kg
15806750 50 g 50g
15881771 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15891771 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8223021000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-66-1
Specifikationer
Smältpunkt 131°C to 135°C
Densitet 1.45 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 309°C/1013 hPa
Molekylformel C6H3(OH)3
MDL-nummer MFCD00002192
Kvantitet 1 kg
Synonym Pyrogallol, Pyrogallic acid, 1,2,3-Trihydroxybenzene, Pyrogallol
Molekylvikt (g/mol) 126.11