Läs mer
Pyrogallol Solution, ∽25% in H2O; Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15667260 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15667260 250 mL Glass bottle 250ml
1 options
Produktkod. 15667260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 83135250ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrogallol solution
CAS 87-66-1
Färg Yellow
Densitet 1.082g/mL at 20°C
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H6O3
MDL-nummer MFCD00002192
Kvantitet 250 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 907431
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI-nyckel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC-namn benzene-1,2,3-triol
Molekylvikt (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formel vikt 126.11g/mol
Fysisk form Liquid