Läs mer
Pyrogallol, TRC
Produktkod. 30137391
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137391 5 g
17904845 25 g
17914655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9974305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-66-1
Molekylformel C6 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Synonym Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Hydroxybenzene, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid
IUPAC-namn Bensen-1,2,3-triol
LEDER Oc1cccc(O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrogallol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Formel vikt 126.0317
Procent renhet >95%