Läs mer
Lonza™ Pyrogenfria provrör utan skruvlock
Produktkod. 11620311
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11620311 100 mm Paket med 30
1 options
Produktkod. 11620311 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer N207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1794.52 SEK
    1538.06 SEK / Paket med 30
    Save 256.46 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
För användning i endotoxindetektionsanalyser. Lonza Pyrogenfria provrör utan skruvlock innehåller mindre än 0,005 EU/ml endotoxin.
  • Tillverkad av USP Typ 1 flintborosilikatglas
  • Innehåller mindre än 0,005 EU/ml endotoxin
  • Rekommenderas för utspädning av endotoxinstandarder och testprover för alla endotoxindetektionsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Provrör