Läs mer
Lonza Pyrogenfria provrör
Produktkod. 11600311
Change view
Längd (metrisk):
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11600311 75 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 11600311 Leverantör Lonza Leverantörsnummer N201
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för användning som reaktionsrör i gelkoagelanalyser. Lonza™ Pyrogenfria provrör Produkten är gjord av USP Typ 1 flintborosilikatglas och innehåller mindre än 0,005 EU/ml endotoxin.
  • Tillverkad av USP Typ 1 flintborosilikatglas
  • Innehåller mindre än 0,005 EU/ml endotoxin
  • Rekommenderas för användning som reaktionsrör i gelkoagelanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Provrör