Läs mer
Lonza™ PYROGENT™ -5000 kinetisk turbidimetrisk LAL-analys
Produktkod. 11650321
Change view
Kvantitet:
2 x 100 testflaskor med lysat, 2 flaskor rekonstitutionsbuffert, 1 flaska endotoxin
Förpackningsstorlek:
200 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11650321 2 x 100 testflaskor med lysat, 2 flaskor rekonstitutionsbuffert, 1 flaska endotoxin 200 tester
1 options
Produktkod. 11650321 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer N384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17450.00 SEK
    14752.75 SEK / 200 tester
    Save 2697.25 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Kvantitativ, kinetisk analys för detektion av gramnegativt bakteriellt endotoxin.
  • Kvantitativ, kinetisk analys.
  • Bulk turbidimetrisk kinetisk LAL-analys för endotoxintestning för 200 tester.
  • Satsen innehåller endotoxin och rekonstitutionsbuffert.
  • Upptäcker gramnegativt bakteriellt endotoxin.
  • Känslighetsintervall från 0,01 till 100 EU/ml.
  • Kostnadseffektiv metod för vatten och stora volymer parenterala tester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyser Turbidimetrisk kinetisk LAL-analys
Beskrivning 200 tester
För användning med (applikation) Endotoxintestning
Kvantitet 2 x 100 testflaskor med lysat, 2 flaskor rekonstitutionsbuffert, 1 flaska endotoxin