Läs mer
Lonza™ PYROGENT™ -5000 kinetiska turbidimetriska LAL-analyssatser
Produktkod. 11640331
Change view
Kvantitet:
4500 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 4500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11640331 4500 tester Paket med 4500
1 options
Produktkod. 11640331 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer N688
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Detektion av gramnegativt bakteriellt endotoxin. Lonza PYROGENT™ -5000 Kinetic Turbidimetric LAL Assay Kits är idealiska för vattenprover, stora volymer parenteraler och vattensköljning från medicinsk utrustning.
  • Idealisk för ett stort antal prover
  • Prov blandat med rekonstituerat LAL-reagens i 96-brunnars platta
  • Placeras i inkuberande absorbansplattläsare
  • Övervakas automatiskt över tid för uppkomst av grumlighet
  • Närvaro av endotoxinlysat kommer att börja gela vilket gör att lösningen blir grumlig eller grumlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4500 tester