Läs mer
Lonza™ PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay Kit
Produktkod. 13261994
Change view
Kvantitet:
250 tester
Produktkod. Kvantitet
13261994 250 tester
1 options
Produktkod. 13261994 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer N194125
Utför kvalitativt LAL-test för gramnegativt bakteriellt endotoxin. Lonza PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay Kit levereras med 0,125EU/ml känslighet.
  • Ger enkelt positivt/negativt resultat för endotoxintestning
  • Gelkoagelanalysen körs i rör och placeras i vattenbad eller torrt värmeblock vid 37 °C
  • Efter en timmes inkubationsperiod vänds rören 180 grader
  • Fast koagel i botten av röret indikerar positiv reaktion
  • Om vätska rinner ner på sidan av röret indikerar det negativt för endotoxin
  • Satsen innehåller inte matchat kontrollstandardendotoxin
  • Lysatkit med 0,125EU/ml känslighet
  • Analysintyg tillhandahålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 tester