Läs mer
Pyromekonsyra, TRC
Produktkod. 30413897
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413897 500 mg
30415971 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30413897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997600500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-63-9
Molekylformel C5 H4 O3
Molekylvikt (g/mol) 112.08
Synonym 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
IUPAC-namn 3-hydroxypyran-4-one
LEDER OC1=COC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyromeconic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Formel vikt 112.016