Läs mer
Pyromellitsyra, 96 %
Produktkod. 11496296
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496296 100 g 100g
11406306 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23099.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254,15 g/mol
Pyromellitinsyra är ett elueringsmedel som används vid anjonkromatografi och bildar komplex med magnesium- och kalciumjoner. Det används som härdare, som mellanprodukt för pulverlackering och tvärbindningsmedel för alkydharts. Det är involverat i syntesen av polyimid och pyromellitisk oktyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyromellitinsyra är ett elueringsmedel som används vid anjonkromatografi och bildar komplex med magnesium- och kalciumjoner. Det används som härdare, som mellanprodukt för pulverlackering och tvärbindningsmedel för alkydharts. Det är involverat i syntesen av polyimid och pyromellitisk oktyl.
Löslighet
Lösligt i alkohol.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-05-4
Molekylformel C10H6O8
Molekylvikt (g/mol) 254.15
MDL-nummer MFCD00002471
InChI-nyckel CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
IUPAC-namn bensen-1,2,4,5-tetrakarboxylsyra
LEDER C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyromellitic acid
Smältpunkt 281 °C till 285 °C
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,8004
Löslighetsinformation Löslig i alkohol.
Formel vikt 254.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.