Läs mer
Pyromellitisk dianhydrid, 97 %
Produktkod. 11480633
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480633 100 g 100g
11490633 500 g 500g
11400643 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480633 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12712.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218,12 g/mol
Pyromellitsyradianhydrid används som en monomer vid framställning av polyimidpolymerer såsom kapton; termoplaster såsom polyestrar, polyetrar, mjukgörare och expoxihartser. Det är involverat i framställningen av högpresterande beläggningar på grund av dess mekaniska, termiska och oxidativa stabilitetsegenskaper. Det fungerar som härdare för epoxihartser som kan användas i lim, beläggningar och formpulver. Som mellanprodukt spelar den en viktig roll i polyimidbaserade material som tryckta kretskort, tejpautomatisk bindning och magnetisk trådisolering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyromellitsyradianhydrid används som en monomer vid framställning av polyimidpolymerer såsom kapton; termoplaster såsom polyestrar, polyetrar, mjukgörare och expoxihartser. Det är involverat i framställningen av högpresterande beläggningar på grund av dess mekaniska, termiska och oxidativa stabilitetsegenskaper. Det fungerar som härdare för epoxihartser som kan användas i lim, beläggningar och formpulver. Som mellanprodukt spelar den en viktig roll i polyimidbaserade material som tryckta kretskort, tejpautomatisk bindning och magnetisk trådisolering.
Löslighet Löslig i
dimetylsulfoxid, aceton, kloroform, etyleter, n-hexan och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-32-7
Molekylformel C10H2O6
Molekylvikt (g/mol) 218.12
MDL-nummer MFCD00005005
InChI-nyckel ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
IUPAC-namn furo[3,4-f][2]bensofuran-1,3,5,7-tetron
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyromellitic dianhydride
Smältpunkt 284 °C till 288 °C
Densitet 1.68
Kokpunkt 305 °C till 310 °C (30 mmHg)
Flampunkt 380 °C (716 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 213583
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, aceton, kloroform, etyleter, n-hexan och bensen.
Formel vikt 218.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyromellitic dianhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.