Läs mer
Pyromellitisk dianhydrid, 97 %
Beskrivning
Pyromellitsyradianhydrid används som en monomer vid framställning av polyimidpolymerer såsom kapton; termoplaster såsom polyestrar, polyetrar, mjukgörare och expoxihartser. Det är involverat i framställningen av högpresterande beläggningar på grund av dess mekaniska, termiska och oxidativa stabilitetsegenskaper. Det fungerar som härdare för epoxihartser som kan användas i lim, beläggningar och formpulver. Som mellanprodukt spelar den en viktig roll i polyimidbaserade material som tryckta kretskort, tejpautomatisk bindning och magnetisk trådisolering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyromellitsyradianhydrid används som en monomer vid framställning av polyimidpolymerer såsom kapton; termoplaster såsom polyestrar, polyetrar, mjukgörare och expoxihartser. Det är involverat i framställningen av högpresterande beläggningar på grund av dess mekaniska, termiska och oxidativa stabilitetsegenskaper. Det fungerar som härdare för epoxihartser som kan användas i lim, beläggningar och formpulver. Som mellanprodukt spelar den en viktig roll i polyimidbaserade material som tryckta kretskort, tejpautomatisk bindning och magnetisk trådisolering.
Löslighet Löslig i
dimetylsulfoxid, aceton, kloroform, etyleter, n-hexan och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer och starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyromellitic dianhydride |
| Smältpunkt | 284 °C till 288 °C |
| Densitet | 1.68 |
| Kokpunkt | 305 °C till 310 °C (30 mmHg) |
| Flampunkt | 380 °C (716 °F) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 213583 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylsulfoxid, aceton, kloroform, etyleter, n-hexan och bensen. |
| Formel vikt | 218.12 |
| Show More |
Safety and Handling
- Pyromellitic dianhydride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.