Läs mer
Pyromellitisk diimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363506
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363506 25 g 25g
11353506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14372.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2550-73-4 | C10H4N2O4 | 216.152 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-73-4
Molekylformel C10H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 216.152
MDL-nummer MFCD00005004
InChI-nyckel UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic diimide, pyromellitimide, pyromellitic acid diimide, benzo 1,2-c:4,5-c' dipyrrole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone, unii-32xa0w314g, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid diimide, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic 1,2:4,5-diimide, benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7-tetrone, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone
PubChem CID 75696
IUPAC-namn pyrrolo[3,4-f]isoindol-1,3,5,7-tetron
LEDER C1=C2C(=CC3=C1C(=O)NC3=O)C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyromellitic diimide
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 214780
Formel vikt 216.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.