Läs mer
Pyronaridine tetraphosphate, MedChemExpress
Beskrivning
Pyronaridine tetraphosphate is a Mannich base anti-malarial with demonstrated efficacy against drug resistant Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale and P. malariae.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyronaridine tetraphosphate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 76748-86-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 250 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H44ClN5O18P4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 25 mg/mL (27.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (13.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | OC1=C(CN2CCCC2)C=C(NC3=C4N=C(OC)C=CC4=NC5=CC(Cl)=CC=C53)C=C1CN6CCCC6.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O |
| Visa mer |