Läs mer
Pyronil 45-d34 (>90%), TRC
Produktkod. 30416163
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416163 10 mg
30426250 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99765210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1793944-59-8
Molekylformel C24D34Br4O4
Molekylvikt (g/mol) 740.35
Synonym 3,4,5,6-Tetrabromo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(2-ethylhexyl-d34) Ester, Bis(2-ethylhexyl-d34) Tetrabromophthalate, DP 45, Di(2-ethylhexyl-34) Tetrabromophthalate, Uniplex FRP 45-d34, TBPH-d34
LEDER BrC1=C(Br)C(C(OC([2H])([2H])C(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C(OC([2H])([2H])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C(Br)=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyronil 45-d34
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H34Br4O4/c1-5-9-11-15(7-3)13-31-23(29)17-18(20(26)22(28)21(27)19(17)25)24(30)32-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D
Formel vikt 736.1325