Läs mer
Pyronil 45, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyronil 45 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34Br4O4/c1-5-9-11-15(7-3)13-31-23(29)17-18(20(26)22(28)21(27)19(17)25)24(30)32-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 701.9191 |
| Procent renhet | >95% |