Läs mer
Pyronin B, 50% färgämne, Thermo Scientific™
Produktkod. 15525876 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15525876 5 g 5g
15535876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15525876 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191390050
Kemiska identifierare
CAS 1229438-47-4
Molekylformel C21H27Cl4FeN2O
Molekylvikt (g/mol) 521.11
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyronin B
Smältpunkt 174.0°C to 176.0°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 18,V,10,182
Merck Index 15,8118
Formel vikt 521.11
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.