Läs mer
Pyronin Y, 0,2% vikt/volym aq. soln., Thermo Scientific™
Produktkod. 15433279
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433279 10 mL 10ml
15443279 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60505.AB
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-32-0
Molekylformel C17H19ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 302.802
MDL-nummer MFCD00011725
InChI-nyckel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-namn [6-(dimetylamino)xanten-3-yliden]-dimetylazaniumklorid
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyronin Y
Koncentration 0.2% w/v aq. soln.
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Formel vikt 302.8
Odör Odorless
Färg Rosa
Kvantitet 10 mL
Fysisk form Vätska