Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, certifierad
Produktkod. 10138090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10138090 5 g Glasflaska 5g
10128090 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10138090 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 418630050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-32-0
Molekylformel C17H19ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 302.802
MDL-nummer MFCD00011725
InChI-nyckel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-namn [6-(dimetylamino)xanten-3-yliden]-dimetylazaniumklorid
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyronin Y
Smältpunkt 250.0°C to 260.0°C
Absorptionsförhållande 1.23 to 1.7
Färginnehåll 45% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 546 to 551nm
Formel vikt 302.79
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyronin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.