Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyronin Y |
| CAS | 92-32-0 |
| Molekylformel | C17H19ClN2O |
| InChI-nyckel | INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] |
| IUPAC-namn | [6-(dimetylamino)xanten-3-yliden]-dimetylazaniumklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.802 |
| PubChem CID | 7085 |
| ChEBI | CHEBI:87347 |
| Kvantitet | 5 g |