Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, ren biologisk färg med hög renhet
Produktkod. 10025863 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10025863
Brand: Thermo Scientific Chemicals 200100250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-32-0
Molekylformel C17H19ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 302.802
MDL-nummer MFCD00011725
InChI-nyckel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-namn [6-(dimetylamino)xanten-3-yliden]-dimetylazaniumklorid
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyronin Y
Namnnotering Pure
Absorptionsförhållande 1.23 to 1.7
Färginnehåll 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Formel vikt 302.79
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyronin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.