Läs mer
Pyronin Y
Produktkod. 15433729
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433729 1 g 1g
15443729 5 g 5g
15453729 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61068.03
Request Bulk or Custom Format
Markörfärg för RNA användbart i sura buffertsystem
Pyronin Y är ett katjoniskt färgämne som interkalerar RNA och är synligt som ett rött band under elektrofores. Det har också visat sig ackumuleras i mitokondrier av livskraftiga celler. I kombination med Methyl Green eller Nancy-520 kan Pyronin Y användas som en fluorescerande differentialfärgning av nukleinsyror i paraffinvävnadssnitt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyronin Y är ett katjoniskt färgämne som interkalerar RNA och är synligt som ett rött band under elektrofores. Det har också visat sig ackumuleras i mitokondrier av livskraftiga celler. I kombination med Methyl Green eller Nancy-520 kan Pyronin Y användas som en fluorescerande differentialfärgning av nukleinsyror i paraffinvävnadssnitt.
Löslighet
Lösligt i vatten. Även löslig i metylcellosolve (9 mg/ml) och etanol (3 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-32-0
Molekylformel C17H19ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 302.802
MDL-nummer MFCD00011725
InChI-nyckel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-namn [6-(dimetylamino)xanten-3-yliden]-dimetylazaniumklorid
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyronin Y
Smältpunkt 250°C to 260°C
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Löslighetsinformation Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL).
Formel vikt 302.8
Färg Klart
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyronin Y
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyronin Y
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.