missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyropheophorbide A Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyropheophorbide A Methyl ester |
| CAS | 6453-67-4 |
| Molekylformel | C34 H36 N4 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Phorbinepropanoic acid','9-ethenyl-14-ethyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-','methyl ester','(3S-trans)-, 3-Phorbinepropionic acid','14-ethyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-9-vinyl-','methyl ester (8CI), Pyropheophorbide a methyl ester (6CI,7CI), MePPP, Methyl pyrophaeophorbide a, Methyl pyropheophorbide a, NSC 267052 |
| InChI formel | InChI=1S/C34H36N4O3/c1-8-20-16(3)24-13-26-18(5)22(10-11-31(40)41-7)33(37-26)23-12-30(39)32-19(6)27(38-34(23)32)15-29-21(9-2)17(4)25(36-29)14-28(20)35-24/h8,13-15,18,22,35,38H,1,9-12H2,2-7H3/b24-13-,25-14-,26-13-,27-15-,28-14-,29-15-,33-23-/t18-,22-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)OC)[C@@H]4C)c5CC(=O)C6=C(C)c(cc1n2)[nH]c56)c(C)c3C=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 548.67 |
| Formel vikt | 548.2787 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?