Läs mer
Lonza™ Pyrosperse Dispersing Reagent Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 22% |
| För användning med (utrustning) | Pyrogent QCL-1000 |
| Inkluderar | 5 ml/flaska Pyrosperse dispergerande reagens |
| Kvantitet | 300 ml/flaska |
| Produkttyp | Pyrosperse Dispersing Reagent Kit |