Läs mer
Pyrotinib dimaleate, MedChemExpress
Beskrivning
Pyrotinib dimaleate (SHR-1258 dimaleate) is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor with IC50s of 13 and 38 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrotinib dimaleate |
| CAS | 1397922-61-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H39ClN6O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SHR-1258 dimaleate |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 106 mg/mL (130.03 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (122.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=C(OCC)C=C2N=CC(C#N)=C(NC3=CC=C(OCC4=NC=CC=C4)C(Cl)=C3)C2=C1)/C=C/[C@@H]5N(C)CCC5.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 815.22 |
| Visa mer |