Läs mer
Pyrotinib, MedChemExpress
Beskrivning
Pyrotinib (SHR-1258) is a potent and selective EGFR/HER2 dual inhibitor with IC50s of 13 and 38 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrotinib |
| CAS | 1269662-73-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H31ClN6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SHR-1258 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (17.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl) |
| LEDER | O=C(NC1=C(OCC)C=C2N=CC(C#N)=C(NC3=CC=C(OCC4=NC=CC=C4)C(Cl)=C3)C2=C1)/C=C/[C@@H]5N(C)CCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 583.08 |
| Visa mer |