missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrraline, TRC

Produktkod. 30005643
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005643 5 mg
30012607 2.5 mg
30011842 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30005643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9977805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74509-14-1
Molekylformel C12 H22 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 258.31
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-[2-formyl-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
LEDER N[C@@H](CCCCN1C(CO)CCC1C=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyrraline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O4/c13-11(12(17)18)3-1-2-6-14-9(7-15)4-5-10(14)8-16/h7,9-11,16H,1-6,8,13H2,(H,17,18)/t9?,10?,11-/m0/s1
Formel vikt 258.158
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.