Läs mer
Pyrraline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrraline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N2O4/c13-11(12(17)18)3-1-2-6-14-9(7-15)4-5-10(14)8-16/h7,9-11,16H,1-6,8,13H2,(H,17,18)/t9?,10?,11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 258.158 |
| Procent renhet | >95% |