Läs mer
Pyrrol-1-karboxylsyra tert-butylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 5176-27-2 |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrole, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole, 1-Pyrrolecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-1H-pyrrole, N-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrole, N-BOC-pyrrole, N-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrrole, N-tert-Butoxycarbonylpyrrole, tert-Butyl 1H-Pyrrole-1-carboxylate, tert-Butyl Pyrrole-1-carboxylate, 1H-Pyrrole-1-carboxylic Acid','1,1-Dimethylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H,1-3H3 |
| LEDER | O=C(N1C=CC=C1)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 1H-pyrrol-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vikt | 167.09 |