Läs mer
Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO6/c9-5(10)2-1-3(6(11)12)8-4(2)7(13)14/h1,8H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 199.0117 |
| Procent renhet | >95% |