Läs mer
Pyrrole-2-carbonitrile, 99%
Produktkod. 11398236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398236 1 g 1g
11308246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15330.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4513-94-4 | C5H4N2 | 92.10 g/mol
Pyrrol-2-karbonitril är användbar i additionsreaktioner och vid heterocykelbildning. Det fungerar som en heterocyklisk byggsten i syntetisk kemi. Vidare används det vid framställning av 4-jodpyrrol-2-karbonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyrrol-2-karbonitril är användbar i additionsreaktioner och i heterocykelbildning. Det fungerar som en heterocyklisk byggsten i syntetisk kemi. Vidare används det vid framställning av 4-jodpyrrol-2-karbonitril.
Löslighet
Blandbar med bensen, diklormetan, tertrahydrofuran, dimetylformamid och acetonitril.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4513-94-4
Molekylformel C5H4N2
Molekylvikt (g/mol) 92.10
MDL-nummer MFCD00234061
InChI-nyckel BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carbonitrile, 2-cyanopyrrole, unii-6d25bmc1pp, 2-carbonitrilepyrrole, 6d25bmc1pp, cyanopyrrole, 2-cyano-pyrrol, pyrrole carbonitrile, 1h-pyrrolecarbonitrile, 1h-pyrrol-2-kohlenitrile
PubChem CID 138277
IUPAC-namn lH-pyrrol-2-karbonitril
LEDER N#CC1=CC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-2-carbonitrile
Densitet 1.086
Kokpunkt 92°C to 94°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 107047
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with benzene,dichloromethane,tertrahydrofuran,dimethylformamide and acetonitrile.
Formel vikt 92.1
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.