Läs mer
Pyrrol-2-karboxaldehyd, 99 %
Produktkod. 11463990
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463990 100 g 100g
11455233 10 g 10g
11453990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12838.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Pyrrol-2-karboxaldehyd, 99%, C5H5NO, CAS-nummer-1003-29-8, 2-pyrrolkarboxaldehyd, 2-pyrrolkarbaldehyd, 2-pyrrolaldehyd, 1h-pyrrol-2-karboxaldehyd, alfa-pyrrolaldehyd, 2-formylpyrrol, 2-pyrrolylkarboxaldehyd, pyrrol-2-aldehyd, pyrrol-2-karboxaldehyd, pyrrol-2-karbaldehyd, 100g | CAS: 1003-29-8 | C5H5NO | 95,101 g/mol
Pyrrol-2-karboxaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det genomgår kondensationsreaktion för att producera pyrrol-2-karboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det används som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av pyrrol-2-karboxylsyra genom oxidationsreaktion. Det används också för att framställa 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY färgämnen) genom kondensation med en pyrrol, som är en viktig sönder för bioteknik och andra tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyrrol-2-karboxaldehyd används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det genomgår kondensationsreaktion för att producera pyrrol-2-karboxaldehyd salicylhydrazon (PCSH). Det används som ett nyckelutgångsmaterial för framställning av pyrrol-2-karboxylsyra genom oxidationsreaktion. Det används också för att framställa 4-Difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacen (BODIPY färgämnen) genom kondensation med en pyrrol, som är en viktig sönder för bioteknik och andra tillämpningar.
Löslighet
Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-29-8
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.101
MDL-nummer MFCD00005217
InChI-nyckel ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
PubChem CID 13854
ChEBI CHEBI:59978
IUPAC-namn 1H-pyrrol-2-karbaldehyd
LEDER C1=CNC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 40 °C till 46 °C
Kokpunkt 217 °C till 219 °C
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 105745
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, dimetylsulfoxid och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 95.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.