Läs mer
Pyrrole-2-carboxaldehyde, TRC
Produktkod. 30417381
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30417381 5 g
1 options
Produktkod. 30417381 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9978755G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-29-8
Molekylformel C5 H5 N O
Molekylvikt (g/mol) 95.1
Synonym Pyrazine Impurity 2
IUPAC-namn 1H-pyrrole-2-carbaldehyde
LEDER O=Cc1ccc[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-2-carboxaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
Formel vikt 95.0371