Läs mer
Pyrrole-2-carboxaldoxime, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11399555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399555 1 g 1g
11309565 5 g 5g
11319565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18959.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32597-34-5
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.116
MDL-nummer MFCD00965095
InChI-nyckel WJMIDGRLWRUSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrrole-2-carbaldehyde oxime, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde oxime, n-1h-pyrrol-2-ylmethylidene hydroxylamine, e-n-1h-pyrrol-2-ylmethylidene hydroxylamine, n-pyrrol-2-ylidenemethyl hydroxylamine, z-n-1h-pyrrol-2-ylmethylidene hydroxylamine
PubChem CID 6743783
IUPAC-namn N-(pyrrol-2-ylidenemethyl)hydroxylamine
LEDER C1=CC(=CNO)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-2-carboxaldoxime
Smältpunkt 163°C to 166°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 108674
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%