Läs mer
Pyrrole-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11383217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383217 1 g 1g
11393217 5 g 5g
11303227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13756.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 634-97-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Pyrrol-2-karboxylsyra har visat antiparasitisk aktivitet mot trypanosomer genom selektiv prolinracemashämning och har potent antifungal aktivitet mot Phytophthora. Det har också svampdödande egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyrrol-2-karboxylsyra har visat antiparasitisk aktivitet mot trypanosomer genom selektiv prolinracemashämning och har potent antifungal aktivitet mot Phytophthora. Det har också svampdödande egenskaper.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 634-97-9
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.1
MDL-nummer MFCD00005219
InChI-nyckel WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carboxylic acid, minaline, minalin, 2-pyrrolecarboxylic acid, pyrrole-2-carboxylicacid, pyrrole-2-carboxylate, 2-carboxypyrrole, 1h-pyrrolecarboxylic acid, 9ci, pyc
PubChem CID 12473
ChEBI CHEBI:36751
IUPAC-namn 1H-pyrrol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CNC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∼205°C (sublimation)
Kvantitet 1 g
Beilstein 80825
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 111.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.