Läs mer
Pyrrole-2-thiocarboxamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15464408
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15464408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58042.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37488-45-2
Molekylformel C5H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 126.177
MDL-nummer MFCD00123524
InChI-nyckel KJEMJZMJDZLKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-thiocarboxamide, pyrrole-2-carbothioamide, 1h-pyrrole-2-carbothioicacid;amide
PubChem CID 13589313
IUPAC-namn 1H-pyrrole-2-carbothioamide
LEDER C1=CNC(=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-2-thiocarboxamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.18
Procent renhet 97%