Läs mer
Pyrrole-3-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15407547
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407547 250 mg 250mg
15497537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35559.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7126-39-8 | C5H5NO | 95.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7126-39-8
Molekylformel C5H5NO
Molekylvikt (g/mol) 95.10
MDL-nummer MFCD03426733
InChI-nyckel CHNYVNOFAWYUEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, pyrrole-3-carbaldehyde, 3-formylpyrrole, 3-formyl-1h-pyrrole, 3-formyl-pyrrole, pyrrol-3-aldehyde, pyrrole-3-aldehyde, pubchem18051, acmc-209oht
PubChem CID 640308
IUPAC-namn 1H-pyrrol-3-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CNC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrrole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 65°C to 68°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 95.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.